Learn More
Buffer Solution, pH 3.60, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 1.01g/mL |
| pH | 3.60 |
| Menge | 10 L |
| Zusammensetzung | Phtalate-HCl |
| Verpackung | PE |