Learn More
Pufferlösung, pH 3.00 (+/-0.01 bei 25 °C), keine Farbe, Specpure™, NIST Traceable, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042416.AP
Additional Details : CAS : 1336-21-6 Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution | |
1336-21-6 | |
H5NO | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
Azanium; Hydroxid | |
14923 | |
3.00 ±0.01 (at 25°C) | |
Flüssig |
No Color, Specpure™, NIST Traceable | |
500 mL | |
MFCD00066650 | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 | |
Miscible with water |
RUO – Nur für Forschungszwecke