Learn More
Pufferlösung pH 3,0 (20 °C), Zitronensäure-/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung, mit Fungizid, SRM-rückführbar von NIST und PTB, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15673180
Marke: Honeywell Fluka 310466X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zitronensäure-/Natriumhydroxid-/Natriumchlorid-Lösung, mit Fungizid, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST und PTB
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH3.0 (20 °C)
Namenshinweis Zitronensäure-/Natriumhydroxid-/Natriumchlorid-Lösung, mit Fungizid, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST und PTB
CAS 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
CAS Min. % ≥98.0000%
CAS Max. % ≥98.0000%
Dichte 1.000 g/cm3
Menge 6 x 1 l
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Güte Puriss. p.a.