Learn More
Pufferlösung, pH 2.00 (±0.01 bei 25 °C), keine Farbe, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Zur Kalibrierung von pH-Messgeräten
28.96 CHF - 84.49 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11480271
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.AP |
500 mL |
28.96 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11358408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.K2 |
1 L |
45.78 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11348408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040447.K7 |
4 L |
84.49 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Buffer Solution pH 2 used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a different chemical applications. Glycine Buffer Solution pH 2 used for eluting antibodies in various antibody purification procedures i.e. protein A-agarose, protein G-agarose, affinity.