Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 2.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
6 Stück
Zitronensäure/Natriumhydroxid/Natriumchlorid, mit Fungizid, rückverfolgbares SRM-Zertifikat von NIST und PTB
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH2.0 (20 °C)
Namenshinweis Mit Fungizid
CAS 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9
Menge 1 l
MDL-Nummer MFCD00146206
Verpackung Kunststoffflasche
UN-Nummer 1789
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: citric acid, sodiumchloride, hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH-Wert 2.0 (20 °C), Honeywell Fluka™ >