Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 2.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH2.0 (20 °C) |
Namenshinweis | Mit Fungizid |
CAS | 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 |
Menge | 100 ml |
MDL-Nummer | MFCD00146206 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
UN-Nummer | 1789 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH-Wert 2.0 (20 °C), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur