Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 13.00 (+/-0.01 bei 25 °C), farblos, Specpure™, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals
27.91 CHF - 80.76 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15454035
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046307.AP |
500 mL |
27.91 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15464035
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046307.K2 |
1 L |
43.87 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15474035
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046307.K7 |
4 L |
80.76 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C), No Color, Specpure™, NIST Traceable is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.