Learn More
Pufferlösung pH-Wert 13.0 (20° C), Glycin- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614010 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15614010
Marke: Honeywell-Fluka 335526X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Glycin/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH13.0 (20 °C)
Namenshinweis Glycin/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <0.5000%
CAS 1310-73-2, 6000-44-8, 7647-14-5
Menge 6 x 1 l
Lösungstyp Buffer
MDL-Nummer MFCD00146206
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer UN1824
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda