Learn More
Pufferlösung, pH 11
Artikelnummer. 10213962
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10213962 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10213962 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL03.0114.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Lösungstyp Puffer
Zusammensetzung 70 g NH4Cl + 570 ml NH4OH25 %/H2O
Geruch Ammoniak
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniumchlorid-Ammoniak Puffer pH 11
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium chloride, ammonium hydroxide