Learn More
Farbcodierte pH-Pufferlösung getestet bei 25 °C, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11850513 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
HDPE-Flasche
HDPE-Flasche GL45
Farbe:
Blau
Gelb
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Farbe Packungsgröße
11850513 500 ml HDPE-Flasche Gelb 500 Milliliter
11484579 500 ml HDPE-Flasche Blau -
11494579 1 l HDPE-Flasche GL45 Blau 1 Liter
11434629 5 l Beutel-in-Box-Behälter Blau -
11404589 5 l HDPE-Flasche Blau 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11850513 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1070525C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.80 CHF
    21.13 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 3.67 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte pH-Pufferlösungen werden bei 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Geprüft bei 25 °C 
  • Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
  • NIST-rückverfolgbar
  • Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
Farbe Gelb
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung HDPE-Flasche