Learn More
Farbcodierte pH-Pufferlösung, bei 25° C getestet
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494579 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
HDPE-Flasche
HDPE-Flasche GL45
Farbe:
Blau
Gelb
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11494579
Marke: Reagecon 110025C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie farbcodierte pH-Puffer, um die Handhabung zu erleichtern. Reagecon™ farbcodierte pH-Pufferlösungen, die bei 25° C getestet wurden, sind zertifiziert und auf NIST-Normen rückführbar.
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Geprüft bei 25 °C 
  • Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
  • NIST-rückverfolgbar
  • Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
Farbe Blau
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Flasche GL45