Learn More
Pufferlösung, pH 10
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8014382 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
250 ml, 1 Packungen, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 ml
6 x 250 ml
Verpackung:
1 Packungen
6 Packungen
Packungsgröße:
1500 Milliliter
250 Milliliter
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.
pH bei 25°C: 10,00
Typ: DKD
Menge: 250mL
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Lösungstyp pH-Pufferlösung
Zusammensetzung 95 Bis 99 % deionisiertes Wasser, 0.1 bis 0.5 % Natriumhydroxid; Ätznatron
Geruch Ohne
Verpackung 1 Packungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 10 >