Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.02, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung |
Namenshinweis | Gemäß DIN 19266 |
CAS | 1336-21-6 |
Dichte | 1.003 g/ml bei 20 °C |
pH | 10.02 |
Menge | 500 ml |
Summenformel | H5NO |
MDL-Nummer | MFCD00066650 |
Verpackung | Poly-Flasche |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |