Learn More
Fluka™ Pufferlösung pH 10,00 (20 °C)
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Buffer Solution pH 10.00 (20°C) |
| CAS | 7732-18-5, 1310-73-2, 12179-04-3 |
| Schmelzpunkt | <0°C |
| Siedepunkt | 100°C (1.013 hPa) |
| Farbe | Blau |
| pH | 10 |
| Menge | 500 ml |
| Verpackung | Kunststoffflasche |