missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.0 (20° C), violett gefärbt, Borax / Natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH10.0 (20 °C) |
Namenshinweis | Violett gefärbt, Borax/Natriumhydroxid |
Siedepunkt | 100 °C |
CAS Min. % | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
CAS Max. % | ≤100.0000%, <1.0000% |
CAS | 1330-43-4, 1310-73-2 |
Menge | 6 x 1 l |
Lösungstyp | Buffer |
Verpackung | Poly-Flasche |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Pufferlösung pH-Wert 10.0 (20° C), violett gefärbt, Borax / Natriumhydroxid, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur