Learn More
Pufferlösung pH 1,68 bei 25 °C, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Buffer solution |
pH | 1.68 ±0.01 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1 L |
Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 1,68 bei 25 °C, Reagecon >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur