Learn More
Pufferlösung pH 1.68, Thermo Scientific Chemicals Specpure™
29.63 CHF - 86.11 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11316089
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
042415.AP
500 mL
29.63 CHF
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11304578
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
042415.K2
1 L
46.64 CHF
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11314578
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
042415.K7
4 L
86.11 CHF
4 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Buffer Solution pH 1.68 used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a different chemical applications. Glycine buffer solution pH 2 used for eluting antibodies in various antibody purification procedures i.e. protein A-agarose, protein G-agarose, affinity.