missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pufferlösung pH-Wert 1.0 (20° C), Salzsäure / Kaliumchlorid, SRM Traceable-Zertifikat von NIST und PTB, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15623180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15623180 6 x 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15623180 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 310446X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Salzsäure/Kaliumchlorid, rückführbar auf SRM von NIST und PTB

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH1.0 (20 °C)
Namenshinweis Salzsäure/Kaliumchlorid, rückführbar auf SRM von NIST und PTB
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥99.0000%
CAS 7647-01-0, 7447-40-7
CAS Max. % ≤0.5000%
Dichte 1.000 g/cm3
Menge 6 x 1 l
Lösungstyp Buffer
Strukturformel CH3CH2OH
MDL-Nummer MFCD00003568
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer UN1789
Synonym Salzsäure – Kaliumchlorid-Pufferlösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 1.0 (20 °C)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium chloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.