Learn More
Pufferlösung, KCl für AAS0.02 mg/l HCl Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12990794 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12990794 100 ml 100 Milliliter
12900804 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12990794 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T 005 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung, KCl für AAS
Konzentration 0.02 mg/l
Solvent or Matrix HCl
Menge 100 ml