missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung Duracal, pH-Wert 7.00 (25° C), Honeywell™
500 ml, zertifizierte Pufferlösung, rückführbar auf NIST/PTB-Referenzmaterialien, DKD-zertifiziert
Marke: Honeywell Fluka 242221-500ML
Additional Details : Gewicht : 0.50500kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Pufferlösung Duracal pH7.00 (25 °C) | |
7778-77-0,7558-79-4,7447-40-7 | |
500 ml |
Zertifizierte Pufferlösung, rückführbar auf NIST/PTB-Referenzmaterialien, DKD-zertifiziert | |
Grün | |
NONH für alle Transportarten |