Learn More
Pufferlösung, Cs2CO3 für AAS 0.02 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung, Cs2CO3 Für AAS |
| Konzentration | 0.02 mg/l |
| Solvent or Matrix | HNO3-Matrix |
| Menge | 500 ml |