Learn More
Buffer solution, Citrate Potassium Dihydrogen, pH 3.776, Fisher chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 mL
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Buffer Solution, Potassium Dihydrogen Citrate |
| pH | 3.776 (at 25°C) |
| Menge | 500 ml |
| Verpackung | Flasche |