Learn More
Pufferlösung Ammoniak-Ammoniumchlorid, rein, für Wasserhärtetests, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11438982 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438982 1 L 1 Liter
10487060 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438982 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/2500/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 134124
Spezifikation
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 330mmHg at 20°C