Learn More
Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15674040
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 l, 6 Stück
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 ml
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15674040
Marke: Honeywell-Fluka 336486X1L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Borax/Salzsäure, rückführbar auf SRM von NIST
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Synonym Natriumtetraborat-Pufferlösung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH9.0 (20 °C)
Namenshinweis Pufferlösung pH9.0 (20 °C)
CAS Max. % ≤100.0000%, <1.0000%
CAS Min. % ≥0.1000%
Dichte 1 g/cm3
Menge 6 x 1 l
Lösungstyp Buffer
MDL-Nummer MFCD00081185
Verpackung Poly-Flasche
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Honeywell Fluka™ >