Learn More
Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15644040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 ml
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15644040 500 ml 500 Milliliter
15614040 100 ml 100 Milliliter
15664040 6 x 100 ml 6 Stück
15634040 1 l 1 Liter
15684040 6 x 500 ml 6 Stück
15654040 5 l 5 Liter
15674040 6 x 1 l 6 Stück
15624040 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15644040 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 33648500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Borax/Salzsäure, rückführbar auf SRM von NIST
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
pH 9.0 (20 °C)
Menge 500 ml
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid