Learn More
Pufferlösung pH 8,0 (20 °C), Pufferlösung pH 8,0 (20 °C), Solstice
Artikelnummer. 15684000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15684000 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15684000 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 335471L
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Borax/Salzsäure, rückführbar auf SRM von NIST
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
CAS 1336-21-6
pH 8.0 (20 °C)
Menge 1 l
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219