Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.0 (20° C), violett gefärbt, Borax / Natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15634080
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
Azanium; Hydroxid
N.O
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
Azanium; Hydroxid
N.O
Violett gefärbt, Borax/Natriumhydroxid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
pH 10.0 (20 °C)
Menge 500 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten