Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.0 (20° C), Borax / Natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072080
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 1 l
1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
N.O
1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
N.O
Borax/Natriumhydroxid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
pH 10.0 (20 °C)
Menge 100 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name ammonium hydroxide
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.