Learn More
Fisherbrand™ Puffersparblöcke
Artikelnummer. 11877633 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Sub-Gel Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11877633 Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit 2 Stück
11847633 Sub-Gel Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit 2 Stück
11867633 Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11877633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.70 CHF
    32.82 CHF / 2 Stück
    Sparen 1.88 CHF
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das reduzierte Volumen der positiven und negativen Gelkammern führt zu einer Verringerung des Pufferbedarfs.
  • Wirtschaftlich, geringe Gel- und Puffervolumina
  • Erhältlich für die horizontalen Geleinheiten MultiSUB
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Pufferspeicherblock
Menge Je 2