Learn More
Puffer, Referenzstandard, pH 11,00 ± 0,01 bei 25 °C, Ricca Chemical
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Buffer, Reference Standard |
| Namenshinweis | pH 11,00 ±0,01 bei 25 °C |
| CAS | 7558-79-4, 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS Min. % | 97.0, 1.02, 0.11 |
| CAS Max. % | 100.0, 1.06, 0.11 |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 1X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalibrierung |
| Show More |