Learn More
Puffer, Präzisionsreferenzstandard, pH 10.000 ± 0,005 bei 25 °C, Ricca Chemical
Standardisiert durch NIST-zertifizierte pH-Referenzen. Hochpräzise pH-Pufferlösungen sind für die Verwendung mit Messgeräten mit0.001 Auflösung vorgesehen.
Marke: Cole Parmer 05942-69
Additional Details : CAS : 1310-73-2 Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hochpräziser flüssiger 10.000 pH-Puffer
- Erhältlich in einzelnen 500 ml-Flaschen oder in einem Zwölferkarton.
- Vor direkter Sonneneinwirkung schützen
Spezifikation
Puffer, Präzisionsreferenzstandard | |
0 °C | |
100 °C | |
10 | |
500 ml | |
Mischbar |
pH 10.000 ± 0.005 bei25 Grad °C (Farbcodiert, blau) | |
497-19-8,7732-18-5,1310-73-2 | |
Blau | |
Flüssig | |
Durchsichtige PET-G-Flasche |