missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pufferkonzentrat pH-Wert 12.00, für 500 ml Pufferlösung, Di-Natrium-Phosphat-/Natriumhydroxid-Lösung, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15645340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15645340

Marke: Honeywell-Fluka 387511EA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für 500 ml Pufferlösung, Dinatriumhydrogenphosphat-/Natriumhydroxidlösung

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pufferkonzentrat
pH 12
Menge 1 St.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt