Learn More
Pufferkonzentrat pH-Wert 10.00, für 500 ml Pufferlösung, Natriumtetraborat-/Natriumhydroxid-Lösung, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferkonzentrat |
| pH | 10 |
| Menge | 1 St. |