Learn More
Pufferkonzentrat pH-Wert 10.00, für 500 ml Pufferlösung, Natriumtetraborat-/Natriumhydroxid-Lösung, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferkonzentrat pH10.00 |
| Namenshinweis | Für 500 ml Pufferlösung, Natriumtetraborat/Natriumhydroxidlösung |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS Min. % | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| CAS | 1330-43-4, 1310-73-2 |
| Menge | 6 x 1 ea. |
| Lösungstyp | Buffer |
| Verpackung | Ampulle |