Learn More
Buffer concentrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15652230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15652230 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15652230 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 223581500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
pH 7.00
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 64-02-8, 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5
Siedepunkt 100°C
CAS Min. % ≥1.00%, ≥10.00%, ≥70.00%
CAS Max. % <5.00%, <20.00%, <90.00%
Physikalische Form Liquid
Menge 500 ml
Hinweise zur Reinheitsqualität Buffer concentrates