Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH7.00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Buffer Colour Coded Solution pH7.00 (Phosphate) Yellow, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 7, MDL Number: 81857, Physical Form: Liquid
Marke: Fisher Chemical J/2855/08
16.39 CHF gültig bis 2021-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "14803" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Gewicht : 0.50000kg
Menge | 500mL |
---|---|
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Beschreibung
Buffer Colour Coded Solution pH7.00 (Phosphate) Yellow, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 7, MDL Number: 81857, Physical Form: Liquid
Gebrauchsfertig für pH-Messungen.Jede Lösung lässt sich leicht anhand ihrer Farbe identifizieren, wodurch Zeit gespart und Fehler reduziert werden.
Unsere Pufferlösungen sind hochwertige und zuverlässige Produkte, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
- Standard- und farbcodierte Pufferlösungen
- Hergestellt für Toleranzen von ±0.02 pH-Einheiten
- Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
- Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
- Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (bezieht sich auf die Mengen 1 l, 2.5 l und 5 l)
- Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
- Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
Chemische Identifikatoren
81857 |
Spezifikation
81857 | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
Gelb |
Flüssig | |
7 | |
500mL |
Sonderangebote
-
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.: 14803: 2021-04-30