Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH7.00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Farbcodierte Pufferlösung pH-Wert 7,00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für Messungen des pH-Wertes, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:7, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
- Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
- Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
- Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
- Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
- Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
- Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
- Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb |
pH | 7 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 10 L |
MDL-Nummer | 81857 |
Verpackung | Beutel in Karton |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2528161 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/2855/15,J/2855C/05,J/2855C/90,J/2855/17,J/2855/08,J/2855/21,J/2855/24 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Zuverlässige Leistung. Besondere Preise. Zufriedenere Forscher.Aktionscode: 24128Gültig bis zum: 2025-08-31
Neues Angebot Jetzt sparen