Learn More
Macherey-Nagel™ Buffer Set C2/C3 Bottle of 100 ml Buffer C2 and 25 ml Buffer C3
Click to view available options
Menge:
125 mL
Packungsgröße:
1 Set
Specifications
Specifications
| Menge | 125 mL |
Safety and Handling
Signal Word
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride