Learn More
Invitrogen™ Dual-Light™ System Buffer A
Click to view available options
Menge:
200 Assays
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Der Dual-Light Lumineszenz-Reportergenassay wurde für den schnellen und empfindlichen Nachweis von Glühwürmchen-Luciferase und E. coli β-Galactosidase in einem einzigen Extrakt-Aliquot für Genexpressionsassays entwickelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | System für β-Galactosidase/Luziferase-Reportergen-Assay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dual-Light™-Assaysystem für Reportergen |
| Inhalt und Lagerung | Das Produkt bei -20 °C lagern. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Dual-Light |
| Menge | 200 Assays |
| Form | Fest |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.