Learn More
Invitrogen™ Dual-Light™ System Buffer A
Artikelnummer. 12684325
Click to view available options
Menge:
200 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12684325
Marke: Invitrogen™ T2176
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Dual-Light Reportergenassay-System. Thermo Scientific Puffer A für Dual-Light Reportergenassay-System wird in lyophilisierter Form geliefert.
Der Dual-Light Lumineszenz-Reportergenassay wurde für den schnellen und empfindlichen Nachweis von Glühwürmchen-Luciferase und E. coli β-Galactosidase in einem einzigen Extrakt-Aliquot für Genexpressionsassays entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp System für β-Galactosidase/Luziferase-Reportergen-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Dual-Light™-Assaysystem für Reportergen
Inhalt und Lagerung Das Produkt bei -20 °C lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Dual-Light
Menge 200 Assays
Form Fest
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.