Learn More
Witeg™ Büchner-Filtertrichter
Für den Einsatz in allgemeinen Filtrationsanwendungen im Labor.
Marke: Witeg™ 2 367 074
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Mit verschiedenen Volumina lieferbar
- Verschiedene Scheibengrößen und Stiellängen
Spezifikation
45 mm | |
Borosilikatglas | |
10 mm | |
Buechner Filtertrichter |
75 ml | |
Filtration | |
Gehäuse P4 |