Learn More
Budesonid, Mikromol™
Artikelnummer. 17942736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942736 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17942736 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0204.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Budesonid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Budesonide
CAS 51333-22-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Budesonide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C25 H34 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Budesonide, 16α,17-[(1RS)-butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI-Formel InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC-Name 16α ,17-[(1RS)-Butylidenbis(oxy)]-11β ,21-DiHydroxypregna-1,4-Dien-3,20-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 430.53
Menge 250 mg
Formelmasse 430,2355 g/mol