Learn More
Micronova™ X24 Eimerauskleidung, Slimline 2000 kontrollierte Umgebung IRR26L
Artikelnummer. 32236963 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
79 x 48 cm (31 x 19 in.)
89 x 53 cm (35 x 21 in.)
89 x 53 cm; ohne Seitenfalte
Verpackungsart:
Großpackung, 6 jeweils/Doppelbeutel
Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
Packungsgröße:
24 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen Verpackungsart Packungsgröße
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 in.) Großpackung, 6 jeweils/Doppelbeutel 24 Stück
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 in.) Wird einzeln doppelt verpackt geliefert 50 Stück
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 in.) Wird einzeln doppelt verpackt geliefert 24 Stück
32236921 89 x 53 cm; ohne Seitenfalte Wird einzeln doppelt verpackt geliefert 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 32236963 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BKL993521IRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.35 CHF
    188.51 CHF / 24 Stück
    Sparen 13.84 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bildung einer undurchdringlichen Barriere für starke Lösungen und Rohstoffe bei Verwendung zur Auskleidung von Reinraumbechern und Lagerbehältern.
  • Das einzigartige LDPE/Nylonlaminat ist ein hervorragendes Barrierematerial zur Auskleidung von Behältern für den Rohstofftransport oder von Bechern, die für Desinfektionsmittel oder andere Reinigungslösungen vorgesehen sind
  • Flach verpackt
  • Spezifikation
    Produkttyp Steriler Reinraumbeutel
    Kapazität (metrisch) 30 L
    Material LDPE, Nylon
    Autoklavierbar Nein
    Kapazität (angloamerikanisch) 8 gal.
    Farbe Klar
    Abmessungen 89 x 53 cm (35 x 21 in.)
    Einwegprodukt Ja
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter
    Zur Verwendung mit (Geräte) Verwendung mit einem B-7-Eimer oder einer ähnlich großen Tragkiste
    Länge (angloamerikanisch) 35 in.
    Länge (metrisch) 89 cm
    Verpackungsart Großpackung, 6 jeweils/Doppelbeutel
    Sterilität Steril
    Sterilisationsmethode Gammabestrahlung
    Dicke (metrisch) 0.080 mm
    Breite (angloamerikanisch) 21 in.
    Breite (metrisch) 53 cm