Learn More
Micronova Bucket round with 51mm casters, controlled environ ment, stainless steel, 30L
Marke: Micronova B-3
Bucket round with 51mm casters, controlled environ ment, stainless steel, 30L
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047524-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | B-3 |
039933-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/09/2023 | B-3 |
039217-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/08/2023 | B-3 |
038326-000 | Konformitätsbescheinigung | 01/06/2023 | B-3 |