Learn More
Grant Instruments Bucket Rotor for LMC-56
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
4.200 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bucket rotor 4-place without adapters
- Compatible with inserts BA-2/50, BA-4/FT, BA-4/VT, BA-4/RT, BA-8/5, BA-14/2U
- For use with LMC-56
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Typ | Bucket Rotor |
| Max. RZB | 2,500 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 4.200 U/min |
| Radius (metrisch) | 250 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 250 mm |
| Max. Schlauchlänge | 120 mm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-56 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 350 mm |
| Mehr anzeigen |