Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Diese Auffangkolben eignen sich für alle Rotationsverdampfer. Buchi™ Runde Auffangkolben gewährleisten eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und organische Stoffe. Optimal zur Aufnahme kondensierter Lösungsmittel.
Marke: BUCHI 000426
Additional Details : Gewicht : 0.42000kg
Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar.Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf.Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
- Sphärische Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (/)
- Ausschließliche Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
- Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
- Erhältlich in Volumina von 50 ml bis 3000 ml
- Erhältlich unbeschichtet, mit P+G-Beschichtung oder P+G LT für Trockeneiskondensatoren
Spezifikation
Standardglas | |
Rotationsverdampfer | |
Unbeschichtet | |
2000 mL |
Auffangkolben | |
Kugelgelenk KS-35 | |
Rund |