Learn More
BUCHI Verdampferkolben mit hoher Kapazität
Standard-Glaskolben für die Verwendung mit verschiedenen Rotavapor™ Verdampfermodellen
Marke:  BUCHI 027469
Additional Details : Gewicht : 2.43000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10523092
  • 750.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inertes Industrieglas (Borosilikat 3.3, ISO/DIN 3585)
  • Spannungsabbau bei 540 °C
Spezifikation
Spezifikation
Standardglas
Verdampferkolben
R-153 und R-220 Rotationsverdampfer
10 L