Learn More
BUCHI Verdampferkolben mit hoher Kapazität
Standard-Glaskolben für die Verwendung mit verschiedenen Rotavapor™ Verdampfermodellen
Marke:  BUCHI 027010
Additional Details : Gewicht : 3.82000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12733546
  • 820.99 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
21-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inertes Industrieglas (Borosilikat 3.3, ISO/DIN 3585)
  • Spannung bei 540 °C entlastet
Spezifikation
Spezifikation
Rotationsverdampfer R-152
10 L
Standardglas
Verdampferkolben