Learn More
BUCHI Glassäulen C-690
Artikelnummer. 11967208 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
460 mm
Durchmesser (metrisch):
26 mm
Max. Druck:
580 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11967208
Marke: BUCHI 044037
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Zur Verwendung mit Präparative Trennungen anhand der C-600 Sepacore™ Linie von Chromatographie-Separatoren
Länge (metrisch) 460 mm
Max. Druck 580 psi
Material Borosilikatglas
Typ Glass Column