Learn More
BUCHI Kondensatoren für BUCHI Rotavapors
Artikelnummer. 18873374 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Rotavapor R-80
Material (Beschichtung):
Keine
Kunststoff und Glas
Plastic and Glass
Typ:
Cold Trap Condenser
Diagonaler Kondensator
Kondensator C
Kondensator S
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Material (Beschichtung) Typ Packungsgröße
18873374 Rotavapor R-80 Plastic and Glass Cold Trap Condenser 1 Stück
11977198 Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215 Kunststoff und Glas Diagonaler Kondensator 1 Stück
10215222 Rotavapor R-210/R-215 Keine Kondensator C 1 Stück
12752255 Rotavapor R-205, R-210/R-215 Kunststoff und Glas Kondensator C 1 Stück
10077051 Rotavapor R-210/R-215 Keine Kondensator S 1 Stück
10302282 Rotavapor R-210/R-215 Kunststoff und Glas Kondensator S 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 18873374 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11075730
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Original BUCHI Glaswaren garantieren dank hoher Fertigungspräzision ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit. Seit mehr als 80 Jahren BUCHI stellt innovative und langlebige Glasteile her, um die tägliche Laborarbeit zu erleichtern.
  • High throughput due to advanced design of condensers
  • Highly resistant glass provides the highest levels of safety (DURAN™ borosilicate glass 3.3)
  • Guaranteed leak-tightness and protection against hazardous fumes thanks to high precision joints
  • Maximum stability and safety with plastic and glass coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glass
Typ Cold Trap Condenser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Evaporator Condensation
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotavapor R-80
Material (Beschichtung) Plastic and Glass